Tisk…
Hledali jste: Skla zvětšovací /Lupy
40  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"40"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Vhodné pro každodenní aplikace.
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Stolní zvětšovací lupy s osvětlením jsou k dispozici buď s husím krkem, nebo s kloubovým ramenem. Zvětšovací skla jsou vyrobena z vysoce leštěného skl...
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Poskytují vysoké zvětšení pro rovnoměrné osvětlení.
Katalogové číslo: (630-8133)
Dodavatel: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Popis: Aspheric reading magnifier.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Popis: These clip-on magnifiers are designed to provide hands-free magnification, and fit most eyeglass frames.
Dodavatel: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Popis: These technical magnifiers can be used for every standard application.
Dodavatel: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Popis: PXM® lightweight lenses with antistatic and scratch resistant coating. Ideal as a watchmaker's magnifier or gemstone magnifier.
Dodavatel: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Popis: Handheld magnifiers with biconvex lens.
Dodavatel: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Popis: These pocket magnifiers provide magnification and illumination in a credit card format.
Dodavatel: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Popis: Satin matt chrome plated brass frame with silicate glass lens.
Dodavatel: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Popis: These handheld folding magnifiers with classic design fit easily into any handbag or pocket.
Dodavatel: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Popis: These magnifiers featuring a modern design and a glass fibre reinforced PA body provide a distortion-free image.
Katalogové číslo: (630-1045)
Dodavatel: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Popis: Aspherical PXM® light-weight lens.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Popis: LED illumination and coated lens on both sides with Ceratec® anti-scratch coating for optimised performances.
Dodavatel: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Popis: The varioLED+ magnifying lamp provides uniformly bright illumination of the work surface without casting shadows via ring lighting thanks to 84 long-l...
Dodavatel: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Popis: Precision magnifier, Linen tester, 5×, Š×H: 30×30 mm, Ø: 28 mm
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 40
no targeter for Bottom