Tisk…
Hledali jste: Bodotávky
11  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Cole Parmer
Popis: No more reading glass thermometers.
Dodavatel: Cole Parmer
Popis: Capture and display video image of the melt on touch-screen display or download to a PC.
Katalogové číslo: (STUA03011-49)
Dodavatel: Cole Parmer
Popis: Digitally measure three melting points at once.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (STUA03013-61)
Dodavatel: Cole Parmer
Popis: Integral LED illumination and magnifying lens make viewing easy.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (HECH43004010)
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis: Melting point determination apparatus, DURAN®
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Cole-Parmer
Popis: Rotating viewing head ensures each user can analyse samples clearly.
Katalogové číslo: (621-2105)
Dodavatel: WAGNER & MUNZ GMBH
Popis: Rapid melting point measurement between 50 and 260 °C.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (KRUEM5000)
Dodavatel: A.KRÜSS Optronic
Popis: The melting point of powdery substances can easily be determined with this instrument, which measures up to 400 ºC.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (621-0045)
Dodavatel: BUCHI
Popis: M-560 is an economical instrument for the manual determination of melting and boiling points that is suitable for laboratories with moderate requireme...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: BUCHI
Popis: M-565 is an advanced, automated instrument with video capability for professional quality control in a regulated environment. Offers all the features ...
Katalogové číslo: (621-2101)
Dodavatel: BUCHI
Popis: This is a device for the visual determination of melting point and boiling point.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom