Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Dávkovače mikrodestiček
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/39/18989539.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (735-0440)
Dodavatel:  LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Popis:   For today's pharmaceutical and research laboratories, 384-well plates offer a number of important benefits, including lower consumption of reagents an...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (735-0441)
Dodavatel:  LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Popis:   The Multidrop® DW is a high-speed, automated dispenser designed for Deep Well plates, 1,1ml test tubes and 96-well plates. The instrument dispenses vo...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Popis:   Based on the proven and reliable Multidrop® range, the Multidrop® Combi provides high speed bulk reagent dispensing for biotech and pharmaceutical lab...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 3  z 3