Tisk…
Hledali jste: Mikroskopy
111  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"111"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (630-2673)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Výukový a laboratorní mikroskop s integrovanou kamerou a odnímatelným tabletem.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (630-2942)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Binocular stereo microscope equipped with turnable objective (2× to 4×), fixed arm with handle, and bright, uniform LED illumination (transmitted and ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These upright microscopes are ideal for use in universities and routine laboratories.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Routine inverted fluorescence microscopes for transmitted brightfield, phase contrast (optional for IT407 FL4 and IT407 FLD4 FLD) and fluorescence obs...
New Product
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These monocular and binocular microscopes, with integrated camera, are ideal for educational purposes.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Choose from a range of binocular and trinocular stereo zoom microscope heads for either basic or advanced requirements.
Katalogové číslo: (630-1937)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Vzpřímený mikroskop pro pozorování ve světelném poli a pro fluorescenční mikroskopii s planachromatickými IOS objektivy. Ideální pro rutinní laborato...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Pokročilé rutinní mikroskopy pro aplikace v procházejícím světle v laboratořích. Ideální také pro výuku a školení studentů, zejména v lékařské oblasti...
Katalogové číslo: (630-1943)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Mikroskopy VisiScope 350 s optickým systémem Greenough ve tvaru V lze použít pro pozorování v pokročilé výuce, laboratořích a průmyslových aplikacích.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (630-3242)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These fluorescence microscopes are designed for routine lab applications.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Mikroskopy střední úrovně pro použití na univerzitách, v laboratořích a průmyslu.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Spolehlivé, pokročilé mikroskopy pro vzdělávací účely. Doporučeno zejména pro střední školy.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Advanced routine fluorescence microscope for transmitted brightfield and fluorescence observations with high quality IOS W-Plan or IOS W-Plan F (Semi-...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VisiScope 100 byl navržen, aby splnil všechny požadavky výukové laboratoře pro rutinní biologii.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VisiScope ALC microscopes have been designed to fulfil all the requirements of an advanced biology educational laboratory.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tyto polarizační mikroskopy s dobíjecí baterií pro velmi dlouhý venkovní provoz (až 15 hodin) jsou ideální pro vzdělávací účely.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 111
no targeter for Bottom