Tisk…
Hledali jste: Zdroje studeného světla
9  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: This fanless cold light source with passive cooling system and compact and stable aluminium housing provides an optimal and homogenous illumination of...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: This cold light source with compact and stable aluminium housing and temperature fan control provides an optimal and homogenous illumination of the li...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Zdroj studeného světla VisiLight® LED3 s pasivním chlazením bez ventilátoru lze použít pro řadu aplikací v oblastech kontroly kvality, průmyslové end...
Katalogové číslo: (631-1085)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: This high power 14 W LED source provides a pure-white light (6300 K).
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: SCHOTT AG Lighting and imaging
Popis: These LED cold light sources, for eco-friendly PURAVIS® light guides, are driven by a multiple LED module and provide a powerful illumination system f...
Dodavatel: SCHOTT AG Lighting and imaging
Popis: Professional illumination for stereo microscopy. The VisiLED product line offers modular, homogeneous, and shadow-free LED illumination for stereo mic...
Katalogové číslo: (630-2597)
Dodavatel: SCHOTT AG Lighting and imaging
Popis: This professional halogen cold light source for eco-friendly PURAVIS® glass fibre optic light guides is developed with the full 150 W halogen spectrum...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (SCOC400350)
Dodavatel: SCHOTT AG Lighting and imaging
Popis: Professional incident and darkfield illumination.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (630-1528)
Dodavatel: SCHOTT AG Lighting and imaging
Popis: This compact LED cold light source for eco-friendly PURAVIS® light guides is driven by a single LED and provides a brightness equivalent to a 30 W hal...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom