Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (4)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
LED osvětlení
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/57/18989457.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (631-1086)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   The VisiLight® P-LED10 light source is designed with a double-P LED of 3,6 W for advanced light control.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (630-2676)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   The VisiLight® RL20 is designed for precise lighting tasks with intensity light control.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   The VisiLight® R-LED 66 ring light, with its innovative design, is adapted to precise lighting tasks. The 48 bright LED's provide homogeneous, flicker...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Bodový zdroj VisiLight® I-LED osvětlení je možné umístit na stojan, připevnit k mikroskopu nebo přimontovat na zeď.
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Dvouramenné LED osvětlení lze považovat za účinnou alternativu běžných halogenových svítidel používaných ve výzkumu a v průmyslu.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (631-1780)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Nejmodernější jednotka LED osvětlení je navržena jako náhradní součást pro mikroskopy a pro provoz ji stačí pouze připojit k mikroskopu bez nutnosti j...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  SCHOTT AG Lighting and imaging
Popis:   The VisiLED product line offers modular, homogeneous and shadow-free LED illumination for stereo microscopy and is not just an accessory but a profess...
Dodavatel:  ZEISS
Popis:   The K LED spot lighting for stereo microscopes stemi 305 and 508.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 14
  1  2  Další