Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (5)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Mlýny
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/51/18989551.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (412-0167)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Kulový mlýn pro rozmělňování vzorků s malým objemem. Zařízení lze rovněž použít pro třepání/míchání mikrozkumavek a mikrodestiček. Zařízení má široký ...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (412-1111)
Dodavatel:  IKA
Popis:   Dávkový mlýn provádí dva různé typy mletí; nárazové mletí tvrdých, křehkých nebo neelastických materiálů pomocí vysoce kvalitního nerezového nože. Lze...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (IKAA4020700)
Dodavatel:  IKA
Popis:   Dávkový mlýn lze jednoduše ovládat tlačítky. Mele tvrdé, křehké, měkké a vláknité materiály. Hrubé, olejovité a vodné vzorky mohou být též zpracovány....
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (412-0203)
Dodavatel:  IKA
Popis:   Tube Mill control vysoce univerzální malý dávkový mlýn s jednorázovými mlecími komorami, čímž eliminuje možnost křížové kontaminace a úsilí při čištěn...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Popis:   Mill, Ball mill, GSK, 10000 ml, base Ø 288 mm, height 333 mm, Maximální objem vzorku (ml): 10000
Katalogové číslo: (412-1120)
Dodavatel:  IKA
Popis:   Tato šarže mlýnku s nerezovou komorou je vhodná pro suché broušení tvrdých a křehkých látek.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (412-1130)
Dodavatel:  IKA
Popis:   Kontinuálně pracující univerzální mlýn s výkonným pohonem. Při použití mlecí hlavy zpracovávaný materiál prochází vyměnitelným sítem z nerezové oceli....
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  Retsch GmbH
Popis:   The SM 100 and SM 200 are easy to operate, fixed speed, powerful cutting mills for rapid and gentle size reduction of bulky, soft, medium-hard, fibrou...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 34
  1  2  3  4  5  Další