Tisk…
Mlýnek univerzální, M 20
Dodavatel: IKA
412-1120EA 231320 CZK
412-1120 412-1103
Mlýnek univerzální, M 20
Mlýny
Tato šarže mlýnku s nerezovou komorou je vhodná pro suché broušení tvrdých a křehkých látek.
  • dvě mlecí komory mohou být provozovány střídavě pouze s jedním pohonem
  • mlecí komora s dvojitou stěnou může být vodou chlazena dvěma hadicovými adaptéry
  • snadné čištění, odnímatelná komora
Certifikace: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 21
Informace o dodávce: Dodáván s řezacím kotoučem M21. K dispozici je řada příslušenství, objednávejte si, prosím, příslušenství zvlášť.