Tisk…
Hledali jste: Sušárny
55  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"55"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Sušárny VENTI-Line® jsou určeny pro veškeré standardní úlohy sušení a temperování, ale také sterilizaci laboratorního skla. Fungují v teplotním rozsah...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Sušárny DRY-Line® jsou určeny pro standardní sušení a temperování i pro sterilizaci skla. Užívají teplotu v rozsahu mezi 50 až 300 °C a jsou určeny p...
Akce
Katalogové číslo: (732-2956)
Dodavatel: VWR Peqlab
Popis: A flexible and cost effective platform for any laboratory, the PerfectBlot can accommodate multiple 150 mm or 300 mm bottles at temperatures up to 80 ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: NABERTHERM GMBH
Popis: Díky svému přesvědčivému poměru cena/výkon a rychlému zahřívání jsou tyto kompaktní muflové pece ideální pro mnoho laboratorních aplikací. Nabízí kva...
Dodavatel: MEMMERT
Popis: Inkubátory řady nabízí modely s nucenou cirkulací s teplotním rozsahem do +300 °C. Uživatel může zvolit jednotky s jedním - SngleDISPLAY nebo dv...
Dodavatel: NABERTHERM GMBH
Popis: The durability of the SiC rods in periodic use, in combination with their high heating speed, make these high-temperature furnaces good all-rounders i...
Katalogové číslo: (NABE631000528)
Dodavatel: NABERTHERM GMBH
Popis: For charging larger workpieces and annealing boxes.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: NABERTHERM GMBH
Popis: These compact bench top tube furnaces with integrated controllers can be widely used for a variety of processes. Equipped with a standard C 530 cerami...
Dodavatel: MEMMERT
Popis: Spolehlivé, výkonné a energeticky úsporné vakuové sušárny mají samostatně nastavitelné vyhřívané police, které napomáhají přesné regulaci teploty a dí...
Dodavatel: NABERTHERM GMBH
Popis: These compact tube furnaces are used when laboratory experiments must be performed horizontally, vertically, or at specific angles. The ability to con...
Dodavatel: MEMMERT
Popis: řady nabízí modely s nucenou nebo přirozenou cirkulací s teplotním rozsahem do +300 °C. Uživatel může zvolit jednotky s jedním - SngleDISPLAY neb...
Dodavatel: NABERTHERM GMBH
Popis: These furnaces feature heating elements on supporting tubes that radiate freely into the chamber, ensuring particularly short heating times. With the ...
New Product
Dodavatel: NABERTHERM GMBH
Popis: The durability of the SiC rods in periodic use, in combination with their high heating speed, make these high-temperature furnaces good all-rounders i...
Dodavatel: NABERTHERM GMBH
Popis: The BO series is specially designed for processes in which larger sample quantities must be incinerated. Mainly used in the fields such as ashing of f...
Katalogové číslo: (732-4315)
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: The Minidizer oven is designed as a personal desk-top unit that is both compact and portable. It is ideal for use in start-up laboratories or those wi...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: NABERTHERM GMBH
Popis: These compact tube furnaces with a SiC rod heating and integrated switchgear with controller can be used universally for many processes. They represen...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 55
no targeter for Bottom