Tisk…
VWR® DRY-Line®, Sušárny s přirozenou cirkulací vzduchu
Dodavatel: VWR
VWR®
466-3513EA 0 CZK
466-3513 466-3510
VWR® DRY-Line®, Sušárny s přirozenou cirkulací vzduchu
Sušárny Sušárny s přirozenou a nucenou cirkulací
Sušárnu s přirozenou cirkulací vzduchu je možné použít k tepelnému zpracování vzorků, skladování při zvýšené teplotě a pro obvyklé procesy sušení pro teploty až do +220 °C. Výfukové potrubí je umístěno na zadní straně sušárny a je vybaveno manuálně nastavitelnou klapkou.
  • regulace pomocí mikroprocesoru
  • vestavěná funkce časovače, kterou lze nastavit buď na nepřetržitý provoz, nebo na režim časovače v rozsahu 0 až 999 minut nebo 0 až 99,9 hodin
  • ochrana proti přehřátí s vizuálním alarmem (Třída bezpečnosti zařízení 3.1)
  • digitální nastavení teploty s přesností na 1 °C
Informace o dodávce: společně se dvěma pochromovanými policemi.