Tisk…
VWR® VENTI-Line®, Sušárny s nucenou cirkulací vzduchu
Dodavatel: VWR
VWR®
466-3519EA 0 CZK
466-3519
VWR® VENTI-Line®, Sušárny s nucenou cirkulací vzduchu
Sušárny Sušárny s přirozenou a nucenou cirkulací
Sušárna s nucenou cirkulací vzduchu je ideální pro pravidelné aplikace sušení a ohřevu, kde je potřeba zkrátit dobu ohřevu. Sušárna je vybavena nastavitelným odvětráním, které zajišťuje manuálně nastavitelná klapka, a výfukovým potrubím o průměru 50 mm, které je umístěno na zadní straně sušárny.
  • regulace pomocí mikroprocesoru
  • vestavěná funkce časovače, kterou lze nastavit buď na nepřetržitý provoz, nebo na režim časovače v rozsahu 0 až 999 minut nebo 0 až 99,9 hodin
  • ochrana proti přehřátí s vizuálním alarmem (třída bezpečnosti zařízení 3.1)
  • digitální nastavení teploty s přesností na 1 °C
Informace o dodávce: společně se dvěma pochromovanými policemi.