Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (1)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Pece hybridizační
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/51/18374051.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (732-2956)
Dodavatel:  VWR Peqlab
Popis:   A flexible and cost effective platform for any laboratory, the PerfectBlot can accommodate multiple 150 mm or 300 mm bottles at temperatures up to 80 ...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (390-0243)
Dodavatel:  STUART SCIENTIFIC
Popis:   Versatile and compact 20 litre hybridisation incubator and combined rocker shaker. The incubator temperature is accurately set via easy-to-use encoder...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  TECHNE
Popis:   Ideal for blotting techniques in which RNA and DNA or proteins are immobilised onto nylon or nitrocellulose filters. Detection of the desired sequence...
Katalogové číslo: (732-4316)
Dodavatel:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis:   The ultimate oven for multiple motion options, the Multidizer oven comes with both a rotary wheel (in the lower chamber) and a reciprocating shaker tr...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (732-4315)
Dodavatel:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis:   The Minidizer oven is designed as a personal desk-top unit that is both compact and portable. It is ideal for use in start-up laboratories or those wi...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (732-4301)
Dodavatel:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis:   The HybriLinker oven combines an HB-1000 hybridisation oven with a CX-2000 crosslinker with operation independent of one another. The crosslinker port...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (732-4300)
Dodavatel:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis:   The Hybridizer oven heats up fast and can be stacked to make the best use of available space. The variable speed control enables consistent saturation...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (390-8500)
Dodavatel:  GFL (GESELLSCH. FÜR LABORT.)
Popis:   The 7601 hybridisation incubator is a specialist for individual cases. The small quantity of hybridisation liquid that is required enables the user to...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 9
  1  2  Další