Tisk…
Hledali jste: Sušárny vakuové
5  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: MEMMERT
Popis: Spolehlivé, výkonné a energeticky úsporné vakuové sušárny mají samostatně nastavitelné vyhřívané police, které napomáhají přesné regulaci teploty a dí...
Dodavatel: Binder
Popis: Série vakuových sušicích komor VD pro rychlé a šetrné sušení nehořlavých rozpouštědel poskytuje působivý výkon díky jejich přesné regulaci teploty a š...
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Vakuové sušárny s nerezovými komorami, vakuovými armaturami, hadičkami a kulovým ventilem. Jednotky jsou určeny pro jemné sušení vzorků citl...
Katalogové číslo: (METN51371200)
Dodavatel: Mettler - Toledo
Popis: The DO308 drying oven is the ideal accessory for the METTLER TOLEDO volumetric or coulometric Karl Fischer titrators. It allows easy and accurate wate...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Popis: Achieve maximum temperatures of 220 °C with these Thermo Scientific™ vacuum ovens, while benefiting from two control configurations and display option...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom