Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Pipety/Dávkovače
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/52/18989652.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"135"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Nové ergonomické pipety s vysokým výkonem zajišťují správnost a přesnost, na kterou se lze spolehnout. Nové vylepšené ergonomické prvky přináší pohodl...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Pipety s nízkou hmotností řady Standard jsou přesné a spolehlivé. Díky ergonomickým prvkům jako je tvar rukojeti a jemný pružiovný systém je práce s p...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Pipette, single channel, Variable volume
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   VWR pipety s velmi vysokým výkonem poskytují nejvyšší správnost a přesnost, s jedinečným a osvědčeným ergonomickým designem, velmi lehké a zároveň pev...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Ergonomické pipety od společnosti VWR zajišťují správnost a přesnost, na kterou se lze spolehnout. Nové vylepšené ergonomické prvky přináší pohodlné p...
Katalogové číslo: (613-2169)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Pipeta je navržena pro dávkování kontaminovaných tekutin a těkavých kapalin. Jedinečná variabilita možnosti použití dávkovacích špiček společně s píst...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Pipette, single channel, VWR®, Fixed volume, 20 µl, Přesnost: ±0,8 %, Správnost: 0,4 %, Pro pipetovací špičky: 200 µl
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   The VWR Ultra-High Performance pipettes offer superior accuracy and precision, with proven ergonomic design which is both lightweight and durable.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 135
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Další 
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT