Tisk…
Hledali jste: Pipety pro opakované použití
12  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Krokovací pipeta v kombinaci s dávkováním špiček VWR® představuje osvědčené systémové řešení pro kompletní rozsah objemů dávkování od 1 do 5000 μl.
Katalogové číslo: (613-2169)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Pipeta je navržena pro dávkování kontaminovaných tekutin a těkavých kapalin. Jedinečná variabilita možnosti použití dávkovacích špiček společně s píst...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (612-3858)
Dodavatel: Brand
Popis: Ergonomická a robustní krokovací pipeta umožňuje rychlé a snadné řadové pipetování a ve spojení se stříkačkou PD-Tips od Brand (deset různých velikost...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Brand
Popis: Repetitive pipettes are the first choice when it comes to efficient dispensing of long series. Positive displacement pipettes are often the right solu...
Katalogové číslo: (612-7810)
Dodavatel: GILSON
Popis: DISTRIMAN® is a positive-displacement, continuously adjustable repeater-pipette to simplify multiple dispensing when used with Gilson DISTRITIP® syrin...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: EPPENDORF
Popis: Manual dispenser, designed for maximum ease of use, precision and flexibility in terms of volume selection and replacement of associated Combitip adva...
Dodavatel: EPPENDORF
Popis: This pipette enables precise pipetting from 1 μl to 50 ml and makes long pipetting series faster and easier. The aspirated liquid can be dispensed up ...
Katalogové číslo: (612-7310)
Dodavatel: EPPENDORF
Popis: Pipette with continuously adjustable volume in increments of 10 µl, intended for accurate volumetric analysis up to 10 ml. It can be used for pip...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: SOCOREX ISBA
Popis: Handheld microdispenser intended for repeated distribution of microliter volumes. Three models cover the range from 5 to 1000 µl.
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: This dependable, self-filling pipetting aid is designed for speed, ease, and convenience and is offered in two models.
Dodavatel: Corning
Popis: The Corning® Step-R™ Repeating Pipettor is suitable to dispense volatile, dense, viscous, or foaming liquids, and for all applications where long dosi...
Katalogové číslo: (SOCO416.5000)
Dodavatel: SOCOREX ISBA
Popis: Adjustable pipette intended for reliable dispensing and high performance results. Selected materials offer outstanding shock resistance and compact sh...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom