Ergonomická a robustní krokovací pipeta umožňuje rychlé a snadné řadové pipetování a ve spojení se stříkačkou PD-Tips od Brand (deset různých velikostí od 0,1 µl do 50 ml), poskytuje až 49 opakovaných plnění při jednom nasátí. Též kompatibilní s Combitips®, Combitips® plus a dalšími standardními krokovacími stříkačkami.
- snadné nasazení stříkačky - stříkačky lze snadno nasadit zespodu
- bezdotykový vyhazovač pro bezpečné vysunutí stříkačky
- lepší ergonomická manipulace
- značení DE-M, se sériovým číslem
- 59 různých objemů s deseti velikostmi stříkaček PD-Tip
HandyStep® S funguje na principu přímého vytlačování kapaliny pístem ve speciální stříkačce, tudíž je ideální pro rutinní a výzkumné aplikace, též pro komplikované kapaliny (vizkózní, husté nebo kapaliny s nízkým bodem varu).
* Nastavení zdvihu = % nominálního objemu
Informace o dodávce: Dodávány se značením DE-M, certifikátem výrobce, návodem k použití, stojanem, třemi nástavci PD-Tips (0,1, 1 a 10 ml).