Tisk…
Pipeta krokovací elektronická, HandyStep®
Dodavatel: Brand
HandyStep® electronic
613-0003EA 16880 CZK
613-0003 612-5670
Pipeta krokovací elektronická, HandyStep®
Pipety Pipety pro opakované použití
Dávkovač elektrický HandyStep® je ovládán přes mikroprocesor k umožnění řadovému dávkovaní objemů, aniž by byl operátor unaven a s konstantní přesností bez ohledu na experimentální podmínky .
  • kódovací systém pro automatické rozpoznání velikosti použitýh stříkaček PD-špička od Brand
  • různé nastavení objemu od 1 µl do 50 ml
  • displeje objemů LCD, provozní režim, počet dávkovacích cyklů, rychlost nasávání/vysávání a úroveň nabití dobíjecí baterie NiMH
  • tři funkce: dávkování, AUTO dávkování a pipetování
  • snadné, intuitivní ovládání všech funkcí přes tlačítko MENU
  • model s rozhraním RS232 je ústředním prvkem pro integraci do automatizovaných systémů
Nabízí tři následující funkce: dávkování, AUTO dávkování a pipetování. V automatickém režimu přístroj provede tři dávkovací kroky, spočítá čas potřebný k dávkování objemu a dávkuje zbývající kapalinu za stejný čas. Ergonomický design poskytuje vynikající provozní komfort. Elektronický dávkovač HandyStep® je napájen dobíjecí baterií, kterou lze snadno vyměnit a rychle dobít. Je kompatibilní s většinou běžně používaných dávkovacích špiček.
Informace o dodávce: každý nástavec elektronický HandyStep® má certifikát konformity a je dodáván s certifikátem výrobce, sadou baterií NiMH, nabíjecím stojanem a adaptérem AC. Také obsahuje: jednu PD-Tip od každé velikosti (0,5 ml / 1,25 ml / 2,5 ml / 5 ml / 12,5 ml). Model s rozhraním RS 232 je dodáván navíc s kabelem pro rozhraní, softwarem (pro aplicace s operačním stémem Windows, začínající WINDOWS 95) a knihovnou HSeBRAND.DLL.