Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (238)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
pipety-jednokanalove
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/98/18989798.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"68"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Pipety s nízkou hmotností řady Standard jsou přesné a spolehlivé. Díky ergonomickým prvkům jako je tvar rukojeti a jemný pružiovný systém je práce s p...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Nové ergonomické pipety s vysokým výkonem zajišťují správnost a přesnost, na kterou se lze spolehnout. Nové vylepšené ergonomické prvky přináší pohodl...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Pipety spojují dokonalou přesnost a citlivost dávkování s odolným a ergonomickým tělem pipety.
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   VWR pipety s velmi vysokým výkonem poskytují nejvyšší správnost a přesnost, s jedinečným a osvědčeným ergonomickým designem, velmi lehké a zároveň pev...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Pipette, single channel, VWR®, Fixed volume, 1000 µl, Přesnost: ±0,4 %, Nepřesnost: <0,3 %, Pro pipetovací špičky: 1000 µl
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Pipeta se dvěma předem nakalibrovanými kroky, které umožňují následné pipetování 1 a 0,1 ml stejné kapaliny. Ideální alternativa k dělené skleněné pip...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  Brand
Popis:   Ideální pro laboratorní aplikace vyžadující nejvyšší požadavky na přesnost. 0,1 - 1 µl pipeta Transferpette® S zajišťuje nejvyšší stupeň přesnosti pro...
Dodavatel:  Brand
Popis:   Ideální pro pipetování velmi vizkózních médií až 140 000 mm²/s, nebo médií s hustotou až 13,6 g/cm³ (proteinové roztoky, oleje, tuk, rtuť, kyselina sí...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 68
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Další