Chcete se opět přihlásit?
  • Produktová kategorie
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "cerpadla"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/94/18989694.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"195"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (181-0067)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Jednokomorová membránová vývěva je vhodná pro široké laboratorní aplikace. S tímto zařízením lze čerpat, stlačovat a odsávat bez vlivu na čerpané médi...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Řada peristaltických čerpadel VWR FASTLoad, která jsou schopna čerpat s vysokou přesností a reprodukovatelností v rozsahu průtoků od 0,8 ml/min až do ...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Tato dvoufázová čerpadla s rotačními lopatkami VWR Collection řady RVP – Z jsou charakterizována robustní konstrukcí, vysokou tolerancí k vo...
Katalogové číslo: (181-0071)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Dvoukomorová membránová vývěva je vhodná pro široké laboratorní aplikace. S tímto zařízením lze čerpat, stlačovat a odsávat bez vlivu na čerpané médiu...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   The PP 4000 series peristaltic pumps provide multichannel pumping with the accuracy of flow control and broad flow range to efficiently service most p...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   PP 3300D and PP 3400D peristaltic pumps are specifically designed for critical metering and dispensing applications: The user can pump, dispense and f...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   VWR PP 3300 and PP 3400 peristaltic pumps are ideal general purpose tubing pumps for high repeatability, precision metering, and worry-free performanc...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   The VCP 80 and VCP 130 can be used as vacuum and pressure pumps and set a standard for efficient vacuum utility. Use these pumps for affordable vacuum...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 195
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Další