Tisk…
Hledali jste: Čerpadla peristaltická
61  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"61"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Networking drives offer either native EtherNet/IP™ or Profibus communication—no additional hardware or firmware required.
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Easy-to-use drives offer precise speed control and digital display of rpm—NEMA 4X housings stand up to process and washdown applications.
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Compact, cost effective pump systems for general fluid transfer applications.
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Place motor and controller where convenient with modular design.
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Pump at pressures up to 125 psi (8.5 bar).
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Smooth, precise flow and fewer tubing changes.
CE Compliant
Katalogové číslo: (MFLX77123-00-EU)
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Small footprint digital drive delivers accurate low flow over a wide range.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Powerful, low-maintenance drives are versatile and cost-effective.
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Designed with maintenance-free high-accuracy motor and a graphical interface—makes setup and operation easier than ever!
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Powerful, low-maintenance drives are versatile and cost-effective.
CE Compliant
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: A highly accurate benchtop pump system for dosing, dispensing, and fill/finish applications.
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Versatile multichannel pumps for accurate low-flow fluid delivery – with an intuitive touch-screen interface.
MasterflexLive®
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Versatile pumps for process applications – with an intuitive touch-screen interface and advanced connectivity.
cUL Listed CE Compliant UL Listed
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Achieve high-accuracy multi-channel flow, with an intuitive touch-screen interface.
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: Fewer tubing changes!
CE Compliant
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR® Varianty peristaltické pumpy nabízí výběr dávkovacích pump s různými hlavami integrovaných do tělesa. Pokrývají široké spektrum oblastí aplikací ...
Akce
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 61
no targeter for Bottom