Tisk…
Hledali jste: Refraktometry ruční
48  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"48"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Ruční refraktometry s automatickou teplotní kompenzací (ATC)poskytují přesné a konzistentní výsledky.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Ruční refraktometry s dvojitou stupnicí v rozsahu Brix (koncentrace cukru) a stupnicí pro měření indexu lomu.
Katalogové číslo: (635-0832)
Dodavatel: BELLINGHAM & STANLEY
Popis: OPTi digital handheld refractometer with onboard library of 50 common scales including Brix and RI.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: BELLINGHAM & STANLEY
Popis: Handheld refractometers use high precision clear scale, and simple zero adjustment with lock.
New Product
Dodavatel: ATAGO
Popis: Modern, attractive refractometers for sugar applications.
Dodavatel: ATAGO
Popis: Sugar scales pocket instruments delivering rapid results.
Dodavatel: ATAGO
Popis: The MASTER series of handheld refractometers provides a range of easy to use instruments for a wide variety of applications.
Dodavatel: ATAGO
Popis: The MASTER refractometers are designed for clinical applications.
Dodavatel: ATAGO
Popis: These pocket battery operated instruments are easy to use, delivering rapid results.
Dodavatel: ATAGO
Popis: The PAL series with special scales are pocket instruments delivering rapid results for automotive, aviation, heat transfer and industrial applications...
Dodavatel: ATAGO
Popis: The PAL series with special scales are pocket sized.
Dodavatel: ATAGO
Popis: Refraktometry ruční, Rozsah: 0 - 40% DMF (w/w), Přesnost: ±0,3%, Hmotnost: 300 g
Dodavatel: ATAGO
Popis: These pocket refractometers are designed to deliver rapid results.
Dodavatel: ATAGO
Popis: The PAL series for pharmaceutical ingredients (reagents) are pocket instruments delivering rapid results.
Katalogové číslo: (ATAG3842)
Dodavatel: ATAGO
Popis: The PAL-LOOP is designed to measure sugar concentration.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: ATAGO
Popis: Digital 'pocket' refractometers for the urine specific gravity (USG) of pets.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 48
no targeter for Bottom