Tisk…
Hledali jste: Chladničky
46  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"46"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Liebherr
Popis: Toto jsou těžké modely MediLine s nuceným chlazením vzduchem. Ovladač má alarmy na dveře a teplotu, které lze přizpůsobit koncovému uživateli. Ovladač...
Dodavatel: Liebherr
Popis: Teplotní rozsah: 0 až -6 °C.
Dodavatel: Liebherr
Popis: Glass/steel door refrigerators, Performance series with ceiling lighting and perfection series with vertical LED lighting provides optimal illuminatio...
Dodavatel: Liebherr
Popis: Ultra-efficient pharmaceutical refrigerators have been designed for the particular requirements with their dynamic cooling system, highly effective in...
Katalogové číslo: (471-1014)
Dodavatel: Liebherr
Popis: Table top refrigerators for general use.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Liebherr
Popis: These commercial refrigerators feature a fan for forced air cooling with temperature adjustable from –2 to +15 °C or +1 to +15 °C.
Dodavatel: Liebherr
Popis: Komerční mrazničky s chlazením nuceným prouděním vzduchu, větrání se zastaví, pokud jsou dveře otevřené.
Katalogové číslo: (471-1113)
Dodavatel: Liebherr
Popis: This cabinet is ideal for use in a restricted space.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (471-1087)
Dodavatel: Liebherr
Popis: Tyto mrazničky pro běžné účely se statickým chlazením - ideální pro skladování nekritických výrobků.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Thermo Scientific™ TSX Series high-performance laboratory refrigerators offer a sustainable choice for clinical and laboratory refrigeration.
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: The TSX high-performance chromatography refrigerators are designed for a variety of applications requiring close temperature control, full access to c...
Dodavatel: Liebherr
Popis: These commercial refrigerators feature a fan for forced air cooling with temperature adjustable from –2 to +15 °C or +1 to +15 °C.
Dodavatel: Liebherr
Popis: Tyto farmaceutické chladničky jsou specificky navržené pro bezpečné skladování farmaceutických povrchů ve shodě s DIN 58345. Poskytují maximální sklad...
Katalogové číslo: (LIEBSFFFG5501_147)
Dodavatel: Liebherr
Popis: Liebherr appliances are optimised for maximum energy efficiency and low operating costs. We only use the natural and environmentally-friendly refriger...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
New Product
Katalogové číslo: (LIEBCT2931)
Dodavatel: Liebherr
Popis: All freezers with NoFrost and SmartFrost feature drawers and intermediate glass shelves underneath them which can be conveniently removed.This results...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (LIEBSCFVH4002)
Dodavatel: Liebherr
Popis: Liebherr guarantees the outstanding quality of its refrigeration systems through expertise derived from decades of experience in the refrigeration tec...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
New Product
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 46
no targeter for Bottom