Tisk…
Hledali jste: Roller pro buněčné kultury
6  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Tento standardní válečkový vozík pro produkční kultivaci buněk nabízí flexibilitu při škálování a produkci jednovrstvých buněčných kultur ve standardn...
Katalogové číslo: (734-1167)
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: This conventional type roller culture equipment is designed to roll vessels 108 to 121 mm in Ø and up to 290 mm long.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Válečkový kultivační vozík Wheaton® R2P™ 2.0 je navržen tak, aby umožňoval vývoj a růst kultivovaných buněk ve výzkumném či produkčním množství bez nu...
Katalogové číslo: (734-1164)
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: The mini bottle bench top roller culture system is designed for small scale mixing and agitation using bottles that are too small to be accommodated b...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: BELLCO GLASS INC.
Popis: Roller culture apparatus, Modular with all-position drive, fixed frame, stand-by drive and alarm, Sci/ERA™, 50 bottles (10 decks)
Dodavatel: BELLCO GLASS INC.
Popis: Roller culture apparatus, Modular, 15 bottles (2 decks)
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom