Tisk…
Hledali jste: Vzorkovače kapalné
59  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"59"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Popis: WFI Samplers are an easy and convenient solution for obtaining perfect fluid samples from a WFI water drop.
Katalogové číslo: (231-0500)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Bílá PTFE naběračka.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (9815-05)
Dodavatel: Avantor
Popis: Cycle-Tap sampler is a device for sampling small quantities of solvent.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (300-0024)
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: The sample is directly extracted into the original sample bottle with screw cap.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: ViscoSampler with powerful suction for viscous media. The media is drawn up and discharged using the suction flask.
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: Made of ultra-pure and chemically inert PTFE/FEP or PP for contamination-free sampling. Fits all vats and barrels with openings of at least 32 mm Ø.
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: The sample liquid only comes into contact with the suction hose and the original sample bottle. Cross-contamination is greatly reduced. Immediately af...
Dodavatel: NASCO FORT ATKINSON
Popis: For collecting liquids, powders, or small solids from a horizontal flowing stream
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: PP.Ideal para la toma de muestras de piscinas, depósitos, bocas de alcantarillas, aguas superficiales. Adecuado para pozos profundos y estrechos. El m...
Katalogové číslo: (300-0025)
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: Liquid CupSampler collects liquids of varying viscosity. Media containing particles can also be sampled without difficulty.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (300-1042)
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: Hand operated vacuum pump sampler with a 2,5 metre long PVC hose, the stainless steel weight will sink the end of the hose to the required sampling de...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: Completely made from non spark-producing materials, nickel plated.
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: Complete handy set combining the LiquiSampler and the ViscoSampler with practical accessories.
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: Material: V4A stainless steel (1.4404). Sampler for thin to viscous liquids.
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: Suction samplers for viscous media such as paste, sludge, cream, or oil.
Dodavatel: NASCO FORT ATKINSON
Popis: The Sludge Judge line of collection tools are dependable and long-lasting.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 59
no targeter for Bottom