Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
pevne-vzorkovace
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/13/18989813.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Níže zobrazená nabídka Vám umožňuje vyhledat zboží dle podrobnější specifikace. Pro zobrazení výsledku hledání zvolte tlačítko OK.
SearchResultCount:"55"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Made from high impact PS. Disposable tool for sampling and sensorial tests made of highly resistant plastic, irradiated and individually packed in bag...
Katalogové číslo: (300-0162)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Pevný přepravní kufřík z plastu s celou řadou vzorkovačů pro odběr vzorků potravinářských produktů, krmiv a vody.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  BÜRKLE
Popis:   Sampler for light soils, meadows and lawns. The foot bar of model 5350-5006 makes work much easier.
Dodavatel:  BÜRKLE
Popis:   Conical hand-drill with sharp cutting edges and a solid handle made from stainless steel V2A (1.4301)/AISI 304.
Dodavatel:  BÜRKLE
Popis:   For sampling very small quantities of highly potent, expensive or active powders for analysis. The smallest sample quantities from 0,1 ml to 2,5 ml ca...
Dodavatel:  Sampling Systems
Popis:   Low volume powder sampler.
Dodavatel:  BÜRKLE
Popis:   When bulk goods are transported they may separate out and surface samples may not be representative. Using extension rods, the SiloDrill allows sample...
Dodavatel:  BÜRKLE
Popis:   For sampling bulk goods, cross-sectional samples can be taken from different sample depths. Suitable for use with a range of sample substrates from fi...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 55
  1  2  3  4  5  6  7  Další