Tisk…
Hledali jste: Třepačky pro mikrodestičky
19  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (444-7016)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Zařízení je ideální pro aplikace v molekulární biologii, mechanickou a chemickou lýzu buněk, míchání vzorků tkání, míchání cytogenetických suspenzí a ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Waste Reducing
Katalogové číslo: (444-0270)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Třepačka mikrodestiček s mikroprocesorovým ovládáním je navržena pro dvě nebo čtyři mikrodestičky, destičky s hlubokými jamkami nebo stojánky na mikro...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Waste Reducing
Dodavatel: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Popis: For vigorous mixing of microtitre plates. Vibration orbit of 1,5 mm guarantees no spills even with full vessels, 3 mm orbit gives best mixing results ...
Katalogové číslo: (444-0024)
Dodavatel: IKA
Popis: Třepačka na mikrodestičky s elektronickým ovládáním udržuje nastavenou rychlost v konstantní hodnotě pomocí skutečného porovnání rychlosti. Dodáváno s...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (SCIISI-4102)
Dodavatel: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Popis: Fully programmable microplate shaker for four plates (8 with optional tray).
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
New Product
Katalogové číslo: (444-0041)
Dodavatel: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Popis: Compact microplate shaker which provides reliable and regulated shaking for 96- and 384-well microplates with easy set up and digital timer. Variable ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Edmund Bühler GmbH
Popis: High capacity microplate shaker with high speed orbital motion. TiMix 5 is an analogue version, and TiMix 5 control has digital display and programmab...
Katalogové číslo: (444-9441)
Dodavatel: Edmund Bühler GmbH
Popis: The TiMix 2 microplate shaker is specially for small samples in microplates, deepwell-plates or other plates in microplate format.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (EPPE5353000.510)
Dodavatel: EPPENDORF
Popis: Innovative, flexible and compact, this mixer is specifically designed for mixing small volumes in numerous plate and tube formats. Rapid and precisely...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Cole Parmer
Popis: Provides a fast-mixing action in a tight orbit.
Dodavatel: Cole Parmer
Popis: Shaker and incubator combination makes these devices ideal for cell culture procedures.
Katalogové číslo: (BOEI130000-2)
Dodavatel: BOEKEL SCIENTIFIC
Popis: The Jitterbug microplate shaker is ideal for immunoassays like ELISA, PCR and other research procedures requiring heating and shaking of microplates.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Cole Parmer
Popis: Specifically designed to mix small volumes of liquid in a temperature-controlled environment.
Dodavatel: BOEKEL SCIENTIFIC
Popis: Designed to suitable for two or four standard microplates or strip trays.
Katalogové číslo: (BOEI130000)
Dodavatel: BOEKEL SCIENTIFIC
Popis: Quiet, rugged shaker is ideal for a variety of immunoassay and research applications.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (OHAU30391907)
Dodavatel: OHAUS
Popis: This light duty microplate shaker is ideal for immunoassays and general microplate shaking, and is designed to be used in a variety of environmental c...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom