Tisk…
Hledali jste: Třepačky reciprotační
12  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (444-2909)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Digitální třepačka s regulací pomocí mikroprocesoru je ideální pro široký rozsah procesů míchání, například studii rozpustnosti a procesy extrakce. Va...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Waste Reducing
Dodavatel: IKA
Popis: Kompaktní ploché třepačky s elektronickým nastavením rychlosti a časovače. Model control má analogové rozhraní RS232, integrovaný end point pro automa...
Katalogové číslo: (442-1184)
Dodavatel: IKA
Popis: Nízkoprofilová laboratorní třepačka s digitálním displejem a velkou platformou. Nepřetržitý provoz je zaručen i při extrémním zatížení. Vhodné pro nád...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Popis: Promax shakers have a one dimensional back and forth motion for vigorous mixing of flasks and separating funnels in chemical applications, using analo...
Dodavatel: Edmund Bühler GmbH
Popis: Reciprocating shakers, which are suitable for continuous or timer operation. The optional universal tray accepts a maximum of 5×1000 ml or 9×500&...
Dodavatel: Edmund Bühler GmbH
Popis: Bench top reciprocating shakers which are suitable for continuous operation and accommodate loads of up to 30 kg. Universal tray accepts max. 11×1000 ...
Katalogové číslo: (444-9120)
Dodavatel: Edmund Bühler GmbH
Popis: Laboratory shaker which has functionality to change motion from orbital to reciprocating without using any tools. Sturdy, maintenance free shaker, sui...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (444-9422)
Dodavatel: Edmund Bühler GmbH
Popis: Large, heavy duty reciprocating shaker for use as a floor standing unit only. Shaker is designed for continuous operation and accommodates loads of up...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (OHAU30391830)
Dodavatel: OHAUS
Popis: This digital reciprocating shaker is designed for a wide range of applications, including cell cultures, that require accurate and repeatable results....
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (STUA51901-02)
Dodavatel: Cole Parmer
Popis: Powerful yet quiet device is perfect for continuous use applications.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Popis: These digital reciprocating shakers with programmable digital feedback control system are ideal for culturing cells in hybridisation, staining and des...
Katalogové číslo: (444-0155)
Dodavatel: GERHARDT
Popis: Laboratory scale platform shakers, which are ideal for extractions, microbiology application and environmental analysis. The units have a stable base,...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom