Tisk…
Hledali jste: Třepačky rotační
47  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"47"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (444-0148)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Mini nutating mixer, který kombinuje působení orbitální třepačky a kývačky k vytvoření trojrozměrného pohybu, který poskytuje jemné, ale důkladné mích...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tube rollers are designed for the gentle, thorough mixing of a variety of containers, including Vacutainers™, bottles, test tubes, centrifuge tubes an...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: U této třepačky lze nastavit rychlost míchání a velikost náklonu tak, aby byly nastaveny optimální podmínky pro konkrétní aplikaci třepání. Jemný houp...
Katalogové číslo: (444-0500)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Unikátní design rotačních třepaček činí tato zařízení vhodná pro použití v širokém rozsahu aplikací, například míchací aplikace v biochemii, molekulár...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (444-0756)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Třepačka s nízkým designem může být použita ve většině digestoří a inkubátorů. Odlévaná hliníková základna zařízení poskytuje zařízení pevnost a stabi...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (700-0245)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Minitřepačka v sobě kombinuje vlastnosti orbitální a výkyvné třepačky tak, že vytváří 3D pohyb, který je dostatečně šetrný pro křehké gely a blotovací...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (444-1343)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: The VWR® rotating mixer provides gentle to vigorous mixing of samples in up to 50 ml tubes.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (444-0759)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Nízko profilová 3-D rotační třpačka umožňuje velmi přesnou regulaci rychlosti a vytváří velmi hladký, třírozměrný vlnivý pohyb, který nevyvolává pěněn...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Popis: Platform shaker with three dimensional gyratory motion, designed for homogeneous mixing, ideal for distribution of cells or solutes, preparing slides ...
Dodavatel: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Popis: Multifunkční rotační třepačky PTR-35 a PTR-60 s nastavitelnou rychlostí, úhlem třepání až do 360° nabízí flexibilní možnosti třepání a míchání v jedno...
Katalogové číslo: (444-0932)
Dodavatel: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Popis: Kompaktní třepačka se snadnou obsluhou provádí důkladné protřepání vzorků ve zkumavkách o objemu do 50 ml. Použitelné při hybridizačních technikách, p...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: IKA
Popis: Třepačky pro hladká mísení, modely 2D s houpacím pohybem a jednotky 3D mají třírozměrný pohyb, základní modely mají pevně nastavený třepací úhel a dig...
Katalogové číslo: (444-0341)
Dodavatel: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Popis: The compact and highly functional PMR-30 variable speed, fixed angle platform rocker is ideally suited for personal use, it provides a smooth side to ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: IKA
Popis: Překlopné třepačky s vertikální rotací pro hladké a efektivní míchání, model basic má pevnou rychlost a model digital má možnost nastavení rychlosti. ...
Katalogové číslo: (444-0353)
Dodavatel: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Popis: The PS-M3D is a fixed angle, variable speed, multifunction 3D rotator providing variable mixing options in a compact unit. Applications include immuno...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (444-0350)
Dodavatel: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Popis: The compact PS-3D variable speed, fixed angle 3D rotator is ideally suited for personal use. Applications include mixing in tubes, culture flasks, gel...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 47
no targeter for Bottom