Tisk…
Třepačka s houpavým pohybem
Dodavatel: VWR, part of Avantor
444-0145EA 39390 CZK
444-0145 444-0147 444-0146 VWRU10860-658 444-0144 444-0143 444-0142
Třepačka s houpavým pohybem
Třepačky Třepačky rotační
U této třepačky lze nastavit rychlost míchání a velikost náklonu tak, aby byly nastaveny optimální podmínky pro konkrétní aplikaci třepání. Jemný houpavý pohyb je ideální pro míchání gelů a blotovacích membrán. Třepačka udržuje konstantní rychlost míchání bez ohledu na její zatížení nebo kolísání síťového napětí. Odolná třepačka s možností volby modelu s jednou nebo dvěma plošinami z nerezové oceli nad sebou.
  • zařízení umožňuje volbu mezi nepřetržitým provozem a časovým programem s délkou 1 až 120 min a funkcí automatického vypnutí po skončení programu
  • možno objednat model se dvěma plošinami nad sebou, což navýší kapacitu pro uložení vzorků
  • zařízení lze používat při teplotách 4 až +65 °C (maximálně 80% relativní vlhkost, bez kondenzace), v inkubátoru nebo v chlazených místnostech
Certifikace: Třída ochrany IP dle normy DIN EN 60529: IP 54
Informace o dodávce: společně s protiskluzovou gumovou podložkou.