Tisk…
Minitřepačka výkyvná, 3D pohyb
Dodavatel: VWR Collection
444-0150EA 13900 CZK
444-0150 444-0149 444-0148 VWRU82007-202
Minitřepačka výkyvná, 3D pohyb
Třepačky Třepačky rotační
Minitřepačka s kývavým pohybem v sobě kombinuje vlastnosti orbitální a houpavé třepačky tak, že vytváří 3D pohyb, který zajišťuje šetrné, avšak důkladné promíchávání bez tvorby pěny. Toto zařízení je ideální pro použití při míchání krevních vzorků nebo vzorků v centrifugačních zkumavkách. Rychlost míchání a úhel náklonu jsou pevně nastaveny tak, aby zajišťovaly optimální podmínky pro míchání a obnovení suspenze (např. ve vzorcích krve).
  • šetrný pohyb při míchání nepoškozuje křehké tkáně
  • zařízení lze používat při teplotách 4 až +65 °C (maximálně 85% relativní vlhkost, bez kondenzace), v inkubátoru nebo v chlazených místnostech
Certifikace: stupeň krytí IP dle DIN EN 60529: IP 54
Informace o dodávce: dodáváno se speciální protiskluzovou gumovou podložkou (s gumovými výstupky).