Snadno použitelná inkubační třepačka, která umožňuje bezobslužný provoz v tepelně řízeném prostředí. Jednotka je vybavena velkým displejem LED pro nastavení rychlosti a času a zabudované ovládání teploty PID (pomocí dvou tepelných snímačů PT1000). Třepačka má elektronickou regulaci teploty a rychlosti. Je vybavena nosičem pro odběr krve s vypouštěcí hadičkou v zadní části třepačky a antimikrobiální nátěr pro omezení počtu bakterií.
- digitální nastavení a zobrazení rychlosti, času a teploty; časovač průběžný od 0 do 999 hodin
- spojovací skříňka v pracovním prostoru pro připojení dalšího teplotního čidla
- při otevření dvířek nebo narušení jednotky se třepání pro větší bezpečnost uživatele automaticky zastaví
- model KS 4000 ic control lze připojit k jednotce externího chladiče, např. volitelnému zařízení KV600
- všechny funkce lze ovládat a dokumentovat pomocí volitelného softwaru labworldsoft®
Certifikace: Třída ochrany IP podle DIN EN 60529: IP 30
Informace o príslušenství: Třepačka KS 4000 i control pojme maximálně 50 × 25, 48 × 50, 25 × 100, 16 × 250 nebo 12 × 500ml baněk.
*Externí chladicí jednotku je nutno objednat samostatně.
Informace pro objednávání: Dodáváno bez příslušenství, objednejte samostatně.