Inkubovaná minitřepačka je řízena pomocí mikroprocesoru a je ideální pro použití při vytváření bakteriálních suspenzí, procesech hybridizace, barvení a odbarvování, metabolických studiích a kultivacích buněk. Možnost variabilního nastavení rychlosti zajišťuje konzistentní a rovnoměrný proces míchání. Rychlost je možné nastavit s přírůstkem po 10 ot./min do hodnoty až 500 ot./min a s krokem 25 ot./min až do rychlosti 1200 ot./min. Zařízení je vybaveno funkcí pomalého náběhu, a motor tak plynule zvedá otáčky až na nastavenou hodnotu rychlosti při vyšší bezpečnosti práce a ochraně vzorků. Na základní desku zařízení je možné uložit až 5x250 ml baněk dle Erlenmeyera nebo nádoby s výškou až 130 mm.
- tři nezávislé LED displeje zobrazují najednou rychlost, teplotu a čas
- zabudovaný časovač 1 s až 160 h, zobrazuje uplynulý čas nebo odpočet do nuly, automatické vypnutí jednotky a zvukový signál alarmu po dokončení programu
- mikroprocesorem řízená regulace teploty metodou PID přesně udržuje nastavenou hodnotu teploty v rozmezí od laboratorní teploty 5 až 65 °C, nastavení je možné s přírůstkem po 1 °C
- možnost objednat velké množství vyměnitelných nástavců pro uchycení nádob
- víko zařízení vyrobené z materiálu PC umožňuje pozorování vzorků při provozu jednotky bez narušení vnitřní atmosféry/teploty
Informace pro objednávání: společně s perforovanou deskou, avšak bez nástavců. Příslušenství je nutné objednat zvlášť.
Upozornení: Na třepačku je možné umístit jeden z uvedených stojánků nebo dva stojánky na mikrozkumavky (444-0276) nebo 35x10, 20x25, 12x50, 8x125, 5x250 ml baňku.