Tisk…
VWR® Professional 3500, Třepačka orbitální, inkubovaná
Dodavatel: VWR
VWR®
444-7086EA 114920 CZK
444-7086 VWRU12620-948 444-7085 444-7084
VWR® Professional 3500, Třepačka orbitální, inkubovaná
Třepačky Třepačky inkubované
Navrženo pro různé aplikace protřepávání, jako jsou buněčné kultury, studie rozpustnosti, bakteriální suspenze a obecné míchání. Velkokapacitní platforma pojme až 15,9 kg. Proměnná rychlost, mikroprocesorové řízení poskytuje konzistentní, rovnoměrné míchání. Funkce rampování pomalu zvyšuje rychlost na nastavenou hodnotu pro větší bezpečnost. Třesací systém Accu-drive poskytuje výjimečnou kontrolu rychlosti, přesnost, bezpečnost a odolnost. Systém nepřetržitě monitoruje rychlost třepání a udržuje nastavenou hodnotu i při měnícím se zatížení. Zobrazená rychlost je s přesností na 1% nastavené rychlosti (když je rychlost vyšší než 100 min⁻¹).
  • tři nezávislé LED displeje zobrazují najednou rychlost, teplotu a čas
  • zabudovaný časovač 1 s až 160 h, zobrazuje uplynulý čas nebo odpočet do nuly, automatické vypnutí jednotky a zvukový signál alarmu po dokončení programu
  • mikroprocesorem řízená regulace teploty metodou PID přesně udržuje nastavenou hodnotu teploty v rozmezí od laboratorní teploty +5 až 65 °C, nastavení je možné s přírůstkem po 1 °C, pamatuje si poslední nastavenou hodnotu, dokonce před vypnutím, po přípaném přerušení dodávky napájení se znovu spustí
  • systém nucené ventilace OptiFlow a výkonný třílůžkový pohon se střídavým motorem
  • polykarbonátové víko umožňuje pozorování vzorků při provozu jednotky bez narušení vnitřní atmosféry/teploty; při otevření víka se pohyb okamžitě zastaví
Built-in load sensor can detect an unbalanced condition and will automatically reduce min⁻¹ to a safe speed to prevent spills and protect samples. Powerful triple eccentric drive and brushless motor is designed for continuous duty and is able to handle heavy loads. Spill resistant design protects internal components from accidental spills and leaks. Removable tray design allows chamber to be cleaned easily. Opti-Flow forced ventilation system uses twin induction fans and air deflectors to deliver exceptional temperature uniformity and stability. Over-temperature sensor will shut down unit and activate audible and visual alarms if temperature limit is exceeded. Temperature calibration mode allows user to calibrate unit to an external temperature device and RS232 serial port provides two-way communication for data logging and unit control.
Informace o príslušenství: třepačka pojme 60×10, 25×25, 13×50, 10×125, 9(8)×250, 7(5)×500, 4(2)×1000 ml baňky při použití svorek z nerezové oceli a 5×500 nebo 2×1000 ml láhve pro média.
Informace o dodávce: společně s neperforovanou deskou, protiskluzovou gumovou podložkou a 2340 mm dlouhým přívodním kabelem. Gumová podložka je tvarovaná přímo pro umístění na desku a je vhodná pro práci s Petriho miskami a nádobami pro buněčné kultivace. Další příslušenství musí být objednáno zvlášť.