Univerzální orbitální třepačka řízená pomocí mikroprocesoru je ideální pro široký rozsah různých aplikací. Variabilní regulace rychlosti otáčení zajišťuje konzistentní, rovnoměrný proces promíchávání. Rychlost otáčení lze nastavit s krokem po 10 ot./min až do hodnoty 500 ot./min a s krokem po 25 ot./min až do hodnoty 1200 ot./min. Zařízení je dále vybaveno funkcí pomalého náběhu, a motor tak plynule zvedá otáčky, až je bezpečně dosaženo nastavené rychlosti.
- dva nezávislé LED displeje zobrazují rychlost otáčení a čas
- integrovaný časovač s nastavením v rozsahu 1 s až 160 h, zobrazuje uplynulý čas míchání nebo zobrazuje zbývající čas do automatického vypnutí, po doběhnutí programu zazní zvukový alarm
- široký rozsah vyměnitelných nástavců pro uchycení vzorků
- zařízení lze používat při teplotách −10 až +60 °C (80% relativní vlhkost), v inkubátoru, suchém CO₂ inkubátoru nebo chlazených místnostech
Informace o príslušenství: do třepačky je možné uchytit maximálně 2 uvedené stojany na zkumavky, 35x10, 20x25, 15x50, 12x125, 6x250 a 4x500 ml baňky a nebo 3x500 ml lahev na média.
Informace o dodávce: společně s perforovanou deskou, protiskluzovou gumovou podložkou, ale bez svorek pro uchycení nádob. Doplňky je nutné objednat odděleně.