Tisk…
Hledali jste: Stroje sítovací
13  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: HAVER & BOECKER
Popis: Elektromagneticky poháněné analytické sítovací stroje s optimálním trojrozměrným pohybem sítování jsou navrženy pro sítovou analýzu. Stroj upravuje ho...
New Product
Dodavatel: HAVER & BOECKER
Popis: Řada sítovacích strojů EML 200 nabízí různé typy jednotek. Všechny modely jsou vhodné pro síta s Ø 50 až 203 mm, s maximálním zatížením 3&nb...
New Product
Katalogové číslo: (510-1275)
Dodavatel: HAVER & BOECKER
Popis: Pomocí ultrazvukové frekvence, která působí na analytické síto, lze prosít vzorky prášků s dělícím faktorem ≤300 mikronů. Pro provádění takové analýzy...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (510-1379)
Dodavatel: Retsch GmbH
Popis: The Retsch analytical air jet sieve shaker is particularly suitable for dispersion and deagglomeration of fine powders. Typical applications include c...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Retsch GmbH
Popis: Analytical sieve shaker AS 200 tap is used in research and development, quality control of raw materials, interim and finished products, as well as in...
Katalogové číslo: (RETS30.026.0001)
Dodavatel: Retsch GmbH
Popis: The analytical sieve shaker AS 450 control is used in research and development, quality control of raw materials, interim and finished products as wel...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Retsch GmbH
Popis: Retsch analytical sieve shakers are used in research and development, quality control of raw materials, interim and finished products, as well as in p...
Katalogové číslo: (510-0048)
Dodavatel: Retsch GmbH
Popis: With horizontal circular motion, for sieves 100/150/200/203/305 and 400 mm diameter.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (ENDEOCT200/23050)
Dodavatel: ENDECOTTS
Popis: The Octagon 200 sieve shaker is suitable for sieving tasks both in the laboratory environment as well as onsite, where it provides optimum sieving act...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: ENDECOTTS
Popis: Has been designed and manufactured to combine the advantages of low cost with the benefits of a well designed and engineered shaker incorporating many...
Katalogové číslo: (510-4102)
Dodavatel: FRITSCH
Popis: Analysette®3 spartanis a vibratory sieve shaker for all typical sieving tasks in the laboratory, with optical adjustment of the amplitude on the runni...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (FRIT18.3020.00)
Dodavatel: FRITSCH
Popis: The Analysette®18 heavy duty analytical sieve shaker was specially designed for large sieving quantities. It can effortlessly sieve up to 15 kg of mat...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (510-4101)
Dodavatel: FRITSCH
Popis: The high performance Analysette®3 Pro vibratory sieve shaker offers fast determination of quantitative particle size distribution in the laboratory. I...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom