Tisk…
Hledali jste: Vortexy
40  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"40"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (444-1372)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Vortexová třepačka v sobě kombinuje špičkovou elektroniku spolu s designem a komfortem. Funkce míchání se spouští jednoduše pomocí stisknutí držáku ne...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Designed to hold multiple test tubes, test tube racks, vials or cylinders. Vortexing action is created by securing the top of the vessel in place whil...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Standardní vortexový mixér VWR® pro mikrodestičky je analogová jednotka s proměnnou rychlostí s vysokou rychlostí a malou oběžnou dráhou pro účinné mí...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Ergonomická vortexová minitřepačka nabízí funkce využitelné pro různé aplikace a poskytuje optimální komfort a usnadnění práce.
Waste Reducing
Katalogové číslo: (444-1337)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: The mini vortex mixer is the ideal vortex mixer for every laboratory with its compact size, ease of use, and its economic price point. The 3000 min⁻¹ ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR® heavy-duty vortex mixers have an efficient motor enabling units to operate in continuous mode and handle all accessories over the entire speed ra...
Waste Reducing
Katalogové číslo: (444-0004)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Vortexová minitřepačka je vhodná pro míchání jedné malé nádobky s průměrem do 30 mm, například zkumavky, centrifugační zkumavky a mikrozkumavky. Horní...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (444-0007)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Vortex vhodný pro řadu různých aplikací díky 3 nástavci a různým vložkám. Mikrozkumavky odstřeďovací, mikrotitrační destičky, dokonce i kulaté dno neb...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Popis: Ergonomické třepačky s nízkým profilem a zvýšenou stabilitou. Slitina zinku s epoxidovým nátěrem vykazuje vysokou odolnost proti chemikáliím a korozi...
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Popis: ZX4 and TX4 are digital vortex mixers with adjustable stirring speed and two operating modes, sensor or continuous, for outstanding repeatability. The...
Dodavatel: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Popis: Same great features of the Original Vortex-Genie® 2 in addition to programmability. These rugged and reliable vortex mixers have a durable motor, soli...
Dodavatel: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Popis: Rugged and reliable vortex mixers with solid metal casing and rubber feet that prevent them 'walking'. Vortex-Genie® 1 features touch-on operation and...
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Popis: Vortex mixers with epoxy painted aluminium die-cast housing that provides good chemical resistance. Four feet give stability on the bench. Choice of t...
Dodavatel: IKA
Popis: Kompaktní univerzální mixéry jsou vhodné pro třepaní malých nádob nebo mikrotitračních destiček. Tyto mixéry mají dva operační režimy:
Katalogové číslo: (412-0098)
Dodavatel: IKA
Popis: Vortex se třemi vyměnitelnými příchytkami a různými vložkami pro různé aplikace. Mikrozkumavky odstřeďovací, mikrotitrační destičky, dokonce i kulaté ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Popis: Vortex mixers with digital speed control. These units provide accuracy, reproducibility and repeatability with complete control of speed and time. Hea...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 40
no targeter for Bottom