Chcete se opět přihlásit?
UPOZORNĚNÍ! Od 28. 4. 2017 změna všech e-mailových adres VWR International s.r.o. - více informací najdete ZDE!
  • parametry
    • Skladem (58)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Sort by:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "Spektrofotometry UV/Vis"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/62/18989962.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"69"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Accessory for UV/Vis spectrophotometer, VWR®, Pro: UV-1600PC/UV-3100PC, Micro Cell, quartz, 200 µl, 10 mm path length, for beam height 15 mm
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   V-1200 jsou základní spektrofotometry pracující ve Vis a UV/Vis oblasti. Zařízení jsou vhodná pro každodenní použití a vyhovují požadavkům například p...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Accessories for UV/Vis spectrophotometer, Pro: UV-1600PC, V-3000PC UV-3100PC, UV-6300PC, Systém sipper, A 101, výška paprsku 15 mm (nutná odpovídající průtočná kyveta)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Accessory for UV/Vis spectrophotometer, VWR®, Pro: UV-6300PC, Cell holder, single position, for rectangular cells with 100 mm path length
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Dva plně skenovací modely spektrofotometrů jsou navrženy pro pokročilá měření.
Katalogové číslo: (634-6041)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Dvoupaprskový spektrofotometr je vhodný pro použití v širokém rozsahu aplikací v rámci obecného výzkumu, ve farmacii a pro použití v biochemických a k...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  Thermo Scientific
Popis:   The Genesys 10S are versatile and include software with advanced functionality for demanding samples.
Dodavatel:  Thermo Scientific
Popis:   Accessory for UV/Vis spectrophotometer, Pro: Genesys™ 30, Entry/exit hose set
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 69
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Další