Tisk…
Hledali jste: Míchadla
505  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"505"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PTFE povrchová vrstva, silné magnetické jádro Alnico V. Hladký povrch s oválnými hranami.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PTFE povrch, silné magnetické jádro Alnico V. Oválné hrany, hladký povrch. Pro použití v nejmenších nádobkách.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PTFE povrchová vrstva, silné magnetické jádro Alnico V. Hladký povrch. Vhodné pro nádoby s kulatým dnem.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PTFE. Lopatky jsou vhodné pro míchací hřídel z PTFE; otvor Ø 6,5 mm, tloušťka 3,2 mm. Inertní a nepoškrábaný. Hladký povrch zabraňuje znečištění a usn...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PTFE povrchová vrstva, silné magnetické jádro Alnico V. Hladký povrch s oválnými hranami, které zlepšují proces míchání dokonce i při nízkých r...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Sada Octahedral, 1 PTFE magnetických míchadel s osmiúhelníkovým průřezem a středovým kroužkem v praktické průhledné krabičce. Souprava zahrnuje...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PTFE povrchová vrstva, silné magnetické jádro Alnico V. Hladký povrch s oválnými hranami, které posilují proces míchání dokonce i při nízkých r...
Katalogové číslo: (442-0883)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Extrémně plochá a kompaktní magnetická míchačka bez jakýchkoliv pohyblivých součástí. Možnost nastavení změny směru míchání každých 30 sekund pro zaj...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Masivní PTFE.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PTFE povrchová vrstva, silné magnetické jádro Alnico V. Hladký povrch. Vhodné pro nádoby s mírně nerovným dnem.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PTFE povrchová vrstva, silné magnetické jádro Alnico V. Hladký povrch. Toto míchadlo je účinné zejména pro rozpouštění pevných látek a míchání ...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PTFE povrchová vrstva, silné magnetické jádro Alnico V. Hladký povrch. Stabilní pozice při rotaci pro optimální míchací efekt.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Kompaktní míchačky s keramickou skleněnou deskou poskytují vynikající chemickou odolnost. Jednotky mají digitální zobrazení chybového kódu, indikátor ...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Válcový tvar, silné magnetické jádro Alnico V.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Kompaktní topná deska s chemicky odolným povrchem z keramiky. Zvýšený ovládací panel minimalizuje kontakt s rozlitými tekutinami. Fitinka pro retortov...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PTFE povrchová vrstva, silné magnetické jádro Alnico V. Hladký povrch. Vhodné pro nádoby s mírně nerovným nebo zakřiveným dnem.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 505
no targeter for Bottom