Tisk…
Hledali jste: Michačky magnetické s ohřevem
35  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Designed for applications requiring exceptional accuracy, stability, and repeatability these magnetic hotplate stirrers are equipped with superior hea...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR® Advanced magnetic hotplate stirrers are designed to deliver accurate and repeatable results in all research, academic and industrial applications...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Kompaktní míchačky s keramickou skleněnou deskou poskytují vynikající chemickou odolnost. Jednotky mají digitální zobrazení chybového kódu, indikátor ...
Katalogové číslo: (442-0185)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Stirrer, Magnetic Hotplate Stirrer, VWR®, EU-plug, VMS-A, Materiál desky: Nerezová ocel, Maximální kapacita míchání H₂O: 10 L, Rozsah rychlosti: 100 - 2000 min⁻¹
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (442-1098)
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Popis: Magnetic stirrers with coated aluminium alloy top plate that provides even heat distribution and good chemical resistance, widely used in research and...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Popis: Magnetic hotplate stirrers, designed to provide optimal heating performance, reliability, and exceptionally long product lifetime. Different models to...
New Product
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Popis: AREC series hotplate stirrers are designed to provide safety, reliability and the highest heating and stirring performance. The resistant ceramic squa...
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Popis: Magnetic hotplate stirrers with resistant die-cast housing that protects the internal parts. The control panel is protected from spills thanks to the ...
Akce
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Popis: Magnetic hotplate stirrers which connect effortlessly to the VELP Ermes cloud platform via secure Wi-Fi allowing monitoring of and control of the hotp...
Akce
Katalogové číslo: (IKAA25004601)
Dodavatel: IKA
Popis: The IKA Plate (RCT digital) magnetic hotplate stirrer has an aluminium alloy plate, suitable for optimum heat transfer. It features a glass housing su...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: IKA
Popis: Bezpečnostní magnetické míchačky RET control visc s ohřevem a integrovanou váhou, která je vhodná pro provoz bez dozoru. Srozumitelný vícejazyčný disp...
Katalogové číslo: (442-0174)
Dodavatel: IKA LTD
Popis: Míchačka magnetická s ohřevem s nerezovou destičkou.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: IKA
Popis: Magnetické míchačky s ohřevem s nerezovou ohřívací deskou, bílá jednotka má smaltovanou desku. Všechny modely mají snadný provoz a nastavitelnou bezpe...
Katalogové číslo: (IKAA20002704)
Dodavatel: IKA
Popis: The RCT 5 digital magnetic hotplate stirrer offers significantly higher performance with heat output of approximately 800 W. This hotplate stirrer is ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: IKA
Popis: Compact digital magnetic stirrers with a chemically resistant ceramic top offer precise temperature control. The elevated control panel minimises cont...
Dodavatel: IKA LTD
Popis: Kompaktní topná deska s chemicky odolným povrchem z keramiky. Vyvýšený regulační panel minimalizuje kontakt s roztoky v případě rozlití a zajišťuje do...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom