Tisk…
Míchačka magnetická s ohřevem, VMS-A
Dodavatel: VWR Collection
442-0212EA 9580 CZK
442-0212 442-0186 442-0185
Míchačka magnetická s ohřevem, VMS-A
Míchadla Michačky magnetické s ohřevem
  • bezpečnostní vyhřívací okruh (400 °C)
  • míchací motor s pomalým startem
Certifikace: Třída ochrany IP dle normy DIN EN 60529: IP 21