Tisk…
Hledali jste: Míchačky magnetické
62  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"62"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (444-0572)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Magnetické míchačky řady VWR® Advanced poskytují přesné a reprodukovatelné výsledky. Tyto jednotky jsou řízené mikroprocesorem a mají velice snadné ov...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (442-1310)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR® Advanced magnetic stirrers are designed to deliver accurate and repeatable results in all research, academic and industrial applications. With st...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These microprocessor-controlled, large capacity stirrers are ideal for high volume applications. There are two models to choose from depending on capa...
Akce
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Popis: Magnetic stirrers that guarantee continuous operation at both low and high speeds ensuring safety and resistance to chemical agents.
Dodavatel: 2MAG
Popis: Robustní magnetická míchadla s hermeticky utěsněným krytem z nerezové oceli, vhodná pro vysoce viskózní média Provozní teplota do 50 °C. Nastavení výk...
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Popis: Compact magnetic stirrers which are ideal for microtitration, BOD, microbiology and biochemistry. The robust units are powerful and their technopolyme...
Katalogové číslo: (442-0803)
Dodavatel: 2MAG
Popis: Robust magnetic stirrer with hermetically-sealed stainless steel housing, suitable for highly viscous media. Adjustable interval times for automated r...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (442-0949)
Dodavatel: 2MAG
Popis: Ultra-flat, magnetic stirrer with luminescent plate suitable for viscous media. The hermetically sealed stainless steel housing is water-, germ- and d...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (442-0883)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Extrémně plochá a kompaktní magnetická míchačka bez jakýchkoliv pohyblivých součástí. Možnost nastavení změny směru míchání každých 30 sekund pro zaj...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Kompaktní topná deska s chemicky odolným povrchem z keramiky. Zvýšený ovládací panel minimalizuje kontakt s rozlitými tekutinami. Fitinka pro retortov...
Dodavatel: 2MAG
Popis: Tato miniaturní míchačka pro kyvety je ideální pro systémové použití, např. ve spektrofotometrech. Hermeticky uzavřený nerezový plášť je odolný vůči v...
Katalogové číslo: (442-0809)
Dodavatel: 2MAG
Popis: Robust magnetic stirrer with hermetically sealed stainless steel housing, suitable for highly viscous media. Operating temperatures up to 50 °C.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (442-1092)
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Popis: Small, simple and effective stirrers specially designed for microtitrations.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: 2MAG
Popis: The hermetically sealed stainless steel housing is water, germ and dust-proof. Operating temperatures for the basic version up to 50 °C, for HT versio...
Dodavatel: 2MAG
Popis: Ultra-flat magnetic stirrers with stainless steel housing. Operating temperatures up to 100 °C.
Dodavatel: 2MAG
Popis: Robust magnetic stirrer with fully encapsulated stainless steel housing, suitable for highly viscous media. Operating temperatures up to 50 °C.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 62
no targeter for Bottom