Tisk…
Hledali jste: Míchadla hřídelová
26  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: The Avantor Magnetic Mixing System is a robust, flexible, high-quality, expert designed solution for single use mixing needs.
New Product
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Modular mixing system with top mounted mixer​ for use with drums including a single use liner for your biopharma processes with integrated formulation...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Laboratorní hřídelová míchadla jsou vhodná pro jednoduché míchání až do objemů 25 L (VOS 40 digital) nebo pro intenzivní míchání až do objemů 40 L (VO...
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Popis: Hřídelové míchačky OHS přinášejí vynikající míchací výkon, udržují maximální točivý moment při libovolných otáčkách a jsou zkonstruovány tak, aby je b...
Akce
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Popis: Řada hřídelových elektronicky nastavitelných míchadel vybavených pokročilými bezpečnostními systémy.
Katalogové číslo: (531-1108)
Dodavatel: IKA
Popis: Míchačka STARVISC 200-2.5 control měří a zobrazuje hodnotu viskozity. Výsledky jsou odečítány v reálném čase na dipleji. Má široké využití v řadě apli...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: IKA
Popis: These easy-to-use stirrers provide basic functionality in a compact design.
Dodavatel: IKA
Popis: These overhead stirrers are ideal for special applications. Combining high performance with excellence, the units require minimum space.
Dodavatel: IKA
Popis: Velmi výkonná, mechanicky řízená laboratorní míchačka navržená pro vysoce viskózní aplikace pro množství až 200 L. Jednotka má robustní, ergonomický d...
Dodavatel: IKA
Popis: Laboratorní míchadla navržená pro jednoduchá míchaní pro množství až 15 nebo 25 L (EUROSTAR 20 digital a EUROSTAR 40 digital) nebo pro intenzivní mích...
Dodavatel: IKA
Popis: Velice výkonné laboratorní míchačky pro vysoce viskózní aplikace a intenzivní míchání množství až 100 L (H₂O). Jednotky automaticky nastaví rychlost p...
Dodavatel: IKA
Popis: Výkonné laboratorní míchačky pro množství až 40 nebo 100 l (H₂O). Jednotky automaticky nastaví rychlost pomocí mikroprocesorem řízené technologie v ro...
Katalogové číslo: (IKAA25004356)
Dodavatel: IKA
Popis: Small and space saving overhead stirerr with great perfomance.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: IKA
Popis: Powerful, mechanically controlled agitators for intensive mixing with approval for use in Ex-Zone 1 (2G), temperature class T3 acc. to the ATEX 95 dir...
Katalogové číslo: (441-2907)
Dodavatel: IKA
Popis: Robustní, tenký, ergonomický design s digitálním displejem.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (441-0469)
Dodavatel: IKA
Popis: This overhead stirrer is ideal for special applications. Combining high performance with excellence, the units require minimum space.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom