Tisk…
VWR® Traceable®, Teploměry digitální, široký rozsah
Dodavatel: VWR
VWR® Traceable®
620-2004EA 23630 CZK
620-2004
VWR® Traceable®, Teploměry digitální, široký rozsah
Teploměry Teploměry digitální
Teploměr je vhodný pro kontrolu kvality, denní měření, měření teploty v kyvetách, plynových systémem, reakčních směsích, chemických roztocích, půdách, vodních lázních, pecích, inkubátorech, ropných produktech, potravinách, odpadních vodách. Tlačítko rychlé volby zobrazí minimální, maximální naměřenou hodnotu v průběhu celého měření. Nerezové čidlo s termočlánkem typu K, pro každé čidlo typu J, K nebo T.
  • rozhraní pro výstup umožňuje propojení s počítačem nebo zapisovačem dat pro zaznamenávání a uchovávání hodnot
  • velký, podsvícení LCD panel, hodnoty lze odečítat i při slabém osvětlení
  • počítadlo času zajišťuje relativní měření doby, po kterou bylo prováděno měření teploty a zaznamenávání maximální a minimální hodnoty
uvedené hodnoty se vztahují pouze na uvedené nerezové čidlo; tepoloměr má rozsah měření od –200 do 1370 °C; pro tyto aplikace objednávejte vhodná čidla zvlášť.
Certifikace: Traceable to NIST plus conform to International Temperature Standard, ITS-90. Compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Informace o dodávce: s čidlem, 9 V baterií a certifikátem Traceable®.