Teploměry jsou vhodné pro vlhká prostředí pro sledování kapalin, plynů nebo polotekutých materiálů v mrazácích, vodních lázních, venkovních zásobnících, inkubátorech a lednicích. Stisknutím tlačítka lze z paměti vyvolat nejvyšší a nejnižší naměřené hodnoty za celou dobu měření. Hodnoty jsou aktualizovány každou vteřinu. Jednotka je vyrobena jako nárazuvzdorná s testem pádu až z 1,5 m.
- vodotěsný LCD
- nárazuvzdorné pro použití v terénu
- snadné odečítání, velké číslice jsou dobře vidět
Nerezové čidlo (D×Ø: 127×3,6 mm) s 3 m kabelem.
Certifikace: Traceability to NIST. Conformity to ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Informace o dodávce: s kabelem, čidlem, přísavkami, magnetickým proužkem, VELCRO® páskou pro přichycení na jakýkoliv povrch, Traceable® certifikátem a 1,5 V baterií.