Tisk…
Hledali jste: Časovace/Stopky
75  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"75"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (609-0189)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: This timer features extra large digits that allow for easy viewing from up to 18 metres away.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (609-0210)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Digital timer, VWR®, Casový rozsah: 100 min, Počítání nahoru/dolů: ↓, Počet kanálů: 1, Přesnost: ±0,01 % , Černá, Š×H×V: 63,5×12,7×63,5 mm, With alarm: +, Paměť: +
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (609-0211)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Velké číslice (12,7 mm) usnadňují odečet.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (609-0213)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Digital stopwatch, VWR®, Casový rozsah: 10 h, Počet kanálů: 1, Přesnost: ±0,001 %, Černá/modrá, Š×H×V: 54×19×66,7 mm, Paměť: +
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (609-0131)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: This electronic stopwatch includes a calendar and a clock.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (609-0203)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Časovač digitální, One channel, VWR®, Casový rozsah: 100 min, Počítání nahoru/dolů: ↕, Počet kanálů: 1, Přesnost: ±0,01% (1 s), Bílá/černá, Š×H×V: 63,5×12,7×57 mm, With alarm: +
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (609-0185)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Digital timer, One channel, VWR®, Casový rozsah: 100 min, Počítání nahoru/dolů: ↓, Počet kanálů: 1, Přesnost: ±0,01% (1 s), Bílá, Š×H×V: 65×15×67 mm, With alarm: +, Paměť: +
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These digital timers allow the setting of four separate channels simultaneously in any combination of countdown or count-up (stopwatch).
Katalogové číslo: (609-0198)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Časovač digitální, One channel, VWR®, Casový rozsah: 100 min, Počítání nahoru/dolů: ↕, Počet kanálů: 1, Přesnost: ±0,01 %, Bílá/modrá, Š×H×V: 89×16×57 mm, With alarm: +, Paměť: +
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (609-0218)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tento uživatelsky přívětivý časovač na lavici zobrazuje tři různé časy současně, odpočítávání a alarmy. Funguje také jako stopky a hodiny 'denního čas...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (609-0234)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Calibrated timer and digital clock is always near-at-hand with its clip-on, magnet, and benchtop configurations with adjustable viewing angle.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
New Product
Katalogové číslo: (609-0212)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Elektronické stopky s velkými LCD číslicemi.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (609-0197)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Časovač digitální, One channel, VWR®, Casový rozsah: 100 min, Počítání nahoru/dolů: ↕, Počet kanálů: 1, Přesnost: ±0,01 %, Bílá/modrá, Š×H×V: 84×13×76 mm, With alarm: +, Paměť: +
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (609-0224)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: This single-channel timer can be programmed in countdown or count up mode.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (609-0181)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: This 4-channel timer has a capacity of 99 hours, 59 minutes and 59 seconds or can be switched to a 12- or 24-hour clock.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (609-0220)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tento tříkanálový laboratorní časovač je ideální pro aplikace kontroly kvality a testování. Sleduje dobu sušení a inkubace, zaznamenává výsledky test...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 75
no targeter for Bottom