Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (3)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
hodiny-nastene
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/06/18990006.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Hodiny nástěnné, řízené rádiovým signálem , Traceable®, Stříbrná, Š×H×V: 229×32×127 mm
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   This lab wall clock displays time, temperature, and humidity.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (620-2219)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Hodiny s kalendářem a teploměrem, Traceable®, Přesnost: 0,01 %, Bílá/modrá, Š×H×V: 235×25×254 mm
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 3  z 3