Tisk…
Hledali jste: Titrátory
28  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: SI Analytics
Popis: Tyto velmi kompaktní, snadno ovladatelné přístroje jsou ideální pro coulometrické stanovení vody podle metody Karl Fischer ve vzorcích s nízkým o...
Dodavatel: SI Analytics
Popis: Automatické titrátory TitroLine® 7000 se používají v laboratořích vodárenských společností, čistíren odpadních vod a potravinářského a chemického prům...
Dodavatel: SI Analytics
Popis: The number of samples to be processed is growing constantly while at the same time the demands on reliability are increasing in accordance with GLP an...
Dodavatel: SI Analytics
Popis: The Titroline® 7800 enhanced the universal features of the TitroLine® 7750 (potentiometric titration and volumetric KF titration), with an additional ...
Akce
Dodavatel: SI Analytics
Popis: TitroLine® 5000, nástupce modelu TitroLine® easy, je velmi snadno použitelný automatický titrátor pro nejrůznější aplikace, včetně aplikací pro vodu/o...
Dodavatel: SI Analytics
Popis: The Powerful TW 7450 developed for high sample throughput.
Dodavatel: SI Analytics
Popis: The Titronic® 300 is a motor-driven burette for manual titration and and a precise dosing instrument for dispensable liquids, solvents and titrating a...
Dodavatel: Hach
Popis: Portable and robust digital Titrator for fast and precise titrations. High resolution (125 µl/digit) and high accuracy (±1%). Applications for more th...
Dodavatel: SI Analytics
Popis: The Titroline® 7750 is the all-rounder for both potentiometric titration and volumetric KF titration. The titrator combines the features of the potent...
Dodavatel: SI Analytics
Popis: The headspace oven technique of the TO 7280 allows the separation of the water to be titrated from liquid, solid and semi-solid (paste-like) samples. ...
Dodavatel: SI Analytics
Popis: TitroLine® 7500 KF is a volumetric generalist for a wide range of uses. Applications include KF volumetry, dead-stop titrations (SO₂, bromine number),...
Katalogové číslo: (661-0246)
Dodavatel: Hach
Popis: This automatic sample changer is designed to be used in analytical laboratories in connection with AT1000 Series titrators.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (HACH2270900)
Dodavatel: Hach
Popis: This portable titrator enables analyses in the lab, the plant or the field.
Měrná jednotka: 1 * 1 KIT
Katalogové číslo: (661-0210)
Dodavatel: Mettler - Toledo
Popis: This volumetric KF titrator is ideal for fast and precise water content determination with easy operation. Samples with water content between 100 ppm ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Mettler - Toledo
Popis: The C10S KF coulometric titrators are ideal for fast and precise water content determination with very simple operation. Samples with water content be...
Katalogové číslo: (661-0241)
Dodavatel: Mettler - Toledo
Popis: This compact titrator is ideal for fast and precise potentiometric titrations. With its easy to use interface and space saving design, it is the optim...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom