Tisk…
Hledali jste: Zákalometry
15  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: TIR 210 je kompaktní zákaloměr navržený pro rychlé a přesné testování na místě.
Dodavatel: Hach
Popis: These laser turbidimeters feature performant optical technology. Radio-frequency identification (RFID) uses electromagnetic fields to identify and tra...
Dodavatel: WTW
Popis: The Turb 430, with lab option via LabStation, include drinking water testing, environmental monitoring, laboratory reference measurements and process ...
Dodavatel: Hach
Popis: Wolframové nebo LED světelné zdroje, stejně jako osvědčená optika, činí tyto přístroje spolehlivějšími pro poskytování přesných a stabilních měření.
Dodavatel: WTW
Popis: The Turb 355 provide the user with the choice to perform nephelometric measurements at 90° scattered light, either with an infrared or tungsten white ...
Dodavatel: WTW
Popis: The 'fine art' of measurement. Small but powerful: Optical finesse, reliable findings, ease of use and lab AQA with LIMS connection.
Katalogové číslo: (HACHLXV3229900001)
Dodavatel: Hach
Popis: This Turbidity Suspended Solids (TSS) and sludge blanket level system can be used as an optimisation tool for monitoring process analyses or as an eas...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Hach
Popis: Portable turbidity meters designed for drinking water and industry applications.
Katalogové číslo: (LOVI194300)
Dodavatel: Lovibond
Popis: Ideal for field and environmental testing, the TB350 turbidity meter delivers the most reliable measurements for low range to high range samples with ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (LOVI194000)
Dodavatel: Lovibond
Popis: The TurbiDirect is an autoranging turbidity meter designed for the laboratory or portable use.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: EUTECH
Popis: The turbidity meter operates on nephelometric principle for lab-accurate, highly repeatable results.
Katalogové číslo: (ORIOAQ4500)
Dodavatel: Thermo Orion
Popis: The ORION AQUAfast AQ4500 can provide the nephelometric and ratiometric principles of turbity measurement.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (707-0005)
Dodavatel: Hach
Popis: The disc is designed to measure water transparency in situ via the semi-quantitative method.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (VELPR109B12150)
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Popis: The TB1 can measure the turbidity in aqueous samples for industrial and environmental fields.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (720-2686)
Dodavatel: LABONORD
Popis: Measurement device of cell concentration as part of the process for liquid-based cytology for screening of cervical cancer as an alternative to the co...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom