Tisk…
Hledali jste: Transiluminátory
19  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Všechny transilluminátory VWR® se vysouvají pro snadný přístup a poskytují velmi rovnoměrné osvětlení. Ty pro použití se systémem VWR® Imager mají tak...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Transiluminátory s modrým světlem jsou často používány jako alternativa k UV transiluminátorům, pokud uživatelé raději používají ,bezpečná barviva' ne...
Katalogové číslo: (730-1488)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: The VWR® benchtop transilluminator for stand alone imaging systems is designed for ease of use.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Syngene (a division of the Synoptics group)
Popis: UV Transilluminator, Syngene, GX-2020M-E, Vlnová délka: 302 nm, Velikost filtru: 200×200 mm
Katalogové číslo: (733-2310)
Dodavatel: Syngene (a division of the Synoptics group)
Popis: UV Transilluminator, Syngene, GE-2020M-E, Vlnová délka: 302 nm, Velikost filtru: 200×200 mm
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (SYNOGX-ULTRABRIGHT)
Dodavatel: Syngene (a division of the Synoptics group)
Popis: Blue light transilluminators are often used as an alternative to UV transilluminators when users wish to use ‘safe dyes’ instead of ethidium bromide. ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (SYNOGEULTRASLIMLED)
Dodavatel: Syngene (a division of the Synoptics group)
Popis: UltraSlim-LED transilluminators for superior gel illumination.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: Visi-Blue™ transilluminators are designed for use with SYBR® Gold, SYBR® Green, GFP and other 460 to 470 nm blue excitation samples.
Katalogové číslo: (730-1002)
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: White Light transilluminators offer uniform Light diffusion for autoradiographs, negatives, X-ray film, film positives, microtitre plates and gels.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (UVPA38-0325-01)
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: UV Transilluminator
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: All Benchtop transilluminators are compact, lightweight and offer an economical alternative to the High Performance series transilluminators. With the...
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: These UV/white light transilluminators house white light and UV working areas side-by-side. White light can be used for viewing Coomassie Blue stained...
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: These High Performance UV transilluminators, with four 25 W tubes, provide 100 W of high intensity and uniform UV illumination for high fluorescence a...
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: The specially designed converter plate converts UV radiation from the transilluminator using a white light diffuser to enable Coomassie® Blue or silve...
Katalogové číslo: (EMBILI-2100)
Dodavatel: EMBITEC
Popis: Compact benchtop illuminator helps to visually identify a specific sample well, complete lanes or rows, to aid in loading 384-well or 96-well plates.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (EMBIVL-1200)
Dodavatel: EMBITEC
Popis: Compact benchtop illuminator helps to visually identify a specific sample well, complete lanes or rows, to aid in loading 96-well plates.
Měrná jednotka: 1 * 1 SET
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom