Tisk…
Hledali jste: Lázně ultrazvukové
23  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Ultrazvukové čištění kompletně vyčistí vložené předměty i v mikroskopických otvorech jejich povrchu. Je to jedna z nejúčinnějších, ekonomických, výkon...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Čištění pomocí ultrazvuku je jednou z nejúčinnějších metod odstraňování zbytků (kontaminantů) součástí se složitou geometrií, jako jsou žebra, podřezy...
Dodavatel: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Popis: The Elmasonic EASY ultrasonic bath series includes 9 units of different sizes and is characterised by simple, user-friendly operation. With 100% ultra...
New Product
Dodavatel: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Popis: Powerful and individual - the versatile Elmasonic Select series for ultrasonic cleaning are equipped with 37 kHz ultrasonic frequency, 5 ultrasonic mo...
Dodavatel: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Popis: Elmasonic xtra ST floor-mounted ultrasonic devices are designed for use in a production environment, workshops and servicing. The wide range of featur...
Dodavatel: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Popis: Řada Elmasonic P ultrazvuková je ideální pro všechny aplikace v analytických a zdravotnických laboratořích a v průmyslové výrobě. Je k dispozici šest ...
Dodavatel: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Popis: Elmasonic xtra TT tabletop ultrasonic devices are designed for use in production environments, workshops and servicing. All functions and cleaning par...
Dodavatel: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Popis: Ultrasonic bath, Plastový kryt, čirý
Katalogové číslo: (142-0035)
Dodavatel: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Popis: Tyto ultrazvukové jednotky jsou vybaveny nově vyvinutou přepínatelnou funkcí Sweep. Tato funkce zaručuje homogenní distribuci akustického pole prostře...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Popis: XUB range of digitally controlled benchtop ultrasonic baths offer consistent and reliable performance in a variety of environments such as laboratory,...
Dodavatel: BRANSON
Popis: M and MH Series ultrasonic baths are known for offering a high level of precision and reliability.
Dodavatel: Retsch GmbH
Popis: Ultrasonic Baths are especially for fast cleaning of test sieves and grinding tools.
Katalogové číslo: (142-2595)
Dodavatel: BRANSON
Popis: The B200 ultrasonic bath can clean smaller objects such as geological samples, electrical/electronic components and many small instruments. Suitable f...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: BRANSON
Popis: CPX ultrasonic baths feature digital controls with power tracking capabilities to adjust for light or heavy loads, high/low power control, degassing a...
Dodavatel: HAVER & BOECKER
Popis: It is used for thorough and gentle cleaning of sieves.
Dodavatel: BANDELIN-ELECTRONIC
Popis: SONOREX SUPER is the high-power ultrasonic bath for aqueous cleaning solutions.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom